N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03569.03
L03569.06
L03569.03EA
40.07
EUR
L03569.03
L03569.06
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 25100-12-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 3672798
MDL No.: MFCD00012565
Vzorec:
C₆H₁₃NO·HCl Teplota tavenia: ∼ 166 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012565 Číslo CAS: 25100-12-3 EINECS: 246-612-3 |