Tlačiť
Reserpine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03506.03 L03506.06
L03506.03EA 114.32 EUR
L03506.03 L03506.06
Reserpine 99%
Reserpine
Purity: 99% CAS No.: 50-55-5 Molecular Formula: C33H40N2O9 Formula Weight: 608.69 Melting Point: ca 265° Beilstein Reference: 102014 Optical Rotation: -122° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00005091
Vzorec: C₃₃H₄₀N₂O₉
Teplota tavenia: ∼ 265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005091
Číslo CAS: 50-55-5
EINECS: 200-047-9
Merck Index: 14,8145