Reserpine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03506.03
L03506.06
L03506.03EA
114.32
EUR
L03506.03
L03506.06
Reserpine 99%
Reserpine
Purity: 99%
CAS No.: 50-55-5
Molecular Formula: C33H40N2O9
Formula Weight: 608.69
Melting Point: ca 265°
Beilstein Reference: 102014
Optical Rotation: -122° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00005091
Vzorec:
C₃₃H₄₀N₂O₉ Teplota tavenia: ∼ 265 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005091 Číslo CAS: 50-55-5 EINECS: 200-047-9 Merck Index: 14,8145 |