Tlačiť
m-Toluenesulphonic acid monohydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03419.06 L03419.14
L03419.06EA 137.99 EUR
L03419.06 L03419.14
m-Toluenesulphonic acid monohydrate 97%
m-Toluenesulphonic acid monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 312619-56-0 Molecular Formula: C7H8O3S.H2O Formula Weight: 190.22 (172.20anhy) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 165°/0.1mm Beilstein Reference: 2208421 UN No.: UN2586 MDL No.: MFCD00167130
Vzorec: C₇H₈O₃S·H₂O
Teplota varu: 165 °C (0,1 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167130
Číslo CAS: 312619-56-0
ADR: 8,III