m-Toluenesulphonic acid monohydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03419.06
L03419.14
L03419.06EA
137.99
EUR
L03419.06
L03419.14
m-Toluenesulphonic acid monohydrate 97%
m-Toluenesulphonic acid monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 312619-56-0
Molecular Formula: C7H8O3S.H2O
Formula Weight: 190.22 (172.20anhy)
Refractive Index: 1.5270
Boiling Point: 165°/0.1mm
Beilstein Reference: 2208421
UN No.: UN2586
MDL No.: MFCD00167130
Vzorec:
C₇H₈O₃S·H₂O Teplota varu: 165 °C (0,1 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00167130 Číslo CAS: 312619-56-0 ADR: 8,III |