N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-83-1
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2N(CH3)2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4225
Odour: Amine-like
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 773675
UN No.: UN2734
MDL No.: MFCD00009034
Vzorec:
CH₃CH₂NHCH₂CH₂N(CH₃)₂ Teplota varu: 134…135 °C Hustota: 0,818 Teplota vzplanutia: 23 °C (73 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009034 Číslo CAS: 123-83-1 EINECS: 204-656-0 ADR: 8,II |