Tlačiť
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L02595.09 L02595.18
L02595.09EA 88.12 EUR
L02595.09 L02595.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 618-76-8 Molecular Formula: C7H4I2O3 Formula Weight: 389.91 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2212145 MDL No.: MFCD00016532
Vzorec: C₇H₄I₂O₃
Mw: 389.92 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 275 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016532
Číslo CAS: 618-76-8
EINECS: 210-562-0