1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L02570.14
L02570.22
L02570.14EA
64.58
EUR
L02570.14
L02570.22
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Purity: 90%
CAS No.: 13528-93-3
Molecular Formula: C6H16Cl2Si2
Formula Weight: 215.27
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 34-40°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1920141
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00000505
Vzorec:
C₆H₁₆Cl₂Si₂ Mw: 215.26 g/mol Teplota varu: 198…200 °C Teplota tavenia: 34…40 °C Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000505 Číslo CAS: 13528-93-3 EINECS: 236-871-0 OSN: 3261 ADR: 8 II |