Tlačiť
Benzofuran-2-carboxaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Benzofuran-2-carbaldehyde
L02456.04 L02456.09
L02456.04EA 130.58 EUR
L02456.04 L02456.09
Benzofuran-2-carboxaldehyde 99%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 4265-16-1 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.6320 Boiling Point: 92-97°/1mm Beilstein Reference: 2910 MDL No.: MFCD00015463
Vzorec: C₉H₆O₂
Mw: 146.145 g/mol
Teplota varu: 92…97 °C (1 mmHg)
Číslo MDL: MFCD00015463
Číslo CAS: 4265-16-1
EINECS: 224-248-6