Dimethyl allylmalonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Dimethyl 2-allylmalonate
L02376.09
L02376.18
L02376.09EA
60.57
EUR
L02376.09
L02376.18
Dimethyl allylmalonate 97%
Dimethyl allylmalonate
Purity: 97%
CAS No.: 40637-56-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₁₂O₄ Teplota varu: 207 °C Teplota tavenia: < –80 °C Hustota: 1,074 Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014959 Číslo CAS: 40637-56-7 EINECS: 255-017-8 |