1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Methylindole-3-carboxaldehyde
L02212.03
L02212.06
L02212.03EA
46.13
EUR
L02212.03
L02212.06
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 19012-03-4
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 121302
MDL No.: MFCD00014570
Vzorec:
C₁₀H₉NO Mw: 159.188 g/mol Teplota tavenia: 67…71 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014570 Číslo CAS: 19012-03-4 EINECS: 242-750-3 |