1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
L01833.06
L01833.22
L01833.06EA
34.86
EUR
L01833.06
L01833.22
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 26487-67-2
Molecular Formula: C8H16ClN.HCl
Formula Weight: 198.14
Melting Point: 206-212°
Beilstein Reference: 3680388
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00012842
Vzorec:
C₈H₁₆ClN Teplota tavenia: 206…212 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012842 Číslo CAS: 26487-67-2 EINECS: 247-733-4 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |