3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
L01479.MC
L01479.ME
L01479.MCEA
106.3
EUR
L01479.MC
L01479.ME
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Purity: 98%
CAS No.: 403-90-7
Molecular Formula: C9H10FNO3
Formula Weight: 199.18
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 3204804
MDL No.: MFCD00063075
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₃ Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063075 Číslo CAS: 403-90-7 EINECS: 206-964-0 |