2-Carboxycinnamic acid predominantly trans 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01467.06
L01467.14
L01467.06EA
42.46
EUR
L01467.06
L01467.14
2-Carboxycinnamic acid predominantly trans 97%
2-Carboxycinnamic acid
Purity: 97%
CAS No.: 612-40-8
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 195-205°
Beilstein Reference: 1870294
MDL No.: MFCD00004380
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ Mw: 192.17 g/mol Teplota tavenia: 195…205 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004380 Číslo CAS: 612-40-8 EINECS: 210-308-9 |