Tlačiť
2-Carboxycinnamic acid predominantly trans 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L01467.06 L01467.14
L01467.06EA 42.46 EUR
L01467.06 L01467.14
2-Carboxycinnamic acid predominantly trans 97%
2-Carboxycinnamic acid
Purity: 97% CAS No.: 612-40-8 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: 195-205° Beilstein Reference: 1870294 MDL No.: MFCD00004380
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Mw: 192.17 g/mol
Teplota tavenia: 195…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004380
Číslo CAS: 612-40-8
EINECS: 210-308-9