Tlačiť
Cinnamyl bromide predominantly trans 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
L01420.06 L01420.14 L01420.22
L01420.06EA 38.43 EUR
L01420.06 L01420.14 L01420.22
Cinnamyl bromide predominantly trans 95%
Cinnamyl bromide
Purity: 95% CAS No.: 4392-24-9 Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Br Formula Weight: 197.08 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.6210 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 88-90°/1mm Beilstein Reference: 605833 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00000245
Vzorec: C₉H₉Br
Teplota varu: 88…90 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 26…29 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000245
Číslo CAS: 4392-24-9
EINECS: 224-511-5
OSN: 3261
ADR: 8,III