2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
AI-4-88
L01339.03
L01339.06
L01339.03EA
28.2
EUR
L01339.03
L01339.06
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1137-68-4
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 151411
MDL No.: MFCD00005586
Vzorec:
C₁₂H₉N₃ Mw: 195.23 g/mol Teplota tavenia: 221…225 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005586 Číslo CAS: 1137-68-4 EINECS: 214-508-7 |