Tlačiť
2,2'-Bipyrimidyl 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-Dipyrimidyl, 2,2'-Bipyrimidine
L01190.03 L01190.MD
L01190.03EA 365.02 EUR
L01190.03 L01190.MD
2,2'-Bipyrimidyl 96%
2,2'-Bipyrimidyl
Purity: 96% CAS No.: 34671-83-5 Molecular Formula: C8H6N4 Formula Weight: 158.16 Melting Point: 110-116° Beilstein Reference: 607396 MDL No.: MFCD00014600
Vzorec: C₈H₆N₄
Teplota tavenia: 110…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014600
Číslo CAS: 34671-83-5
EINECS: 252-137-2