Tlačiť
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L01101.06 L01101.14
L01101.06EA 82.63 EUR
L01101.06 L01101.14
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1643-16-9 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 2261017 MDL No.: MFCD00014364
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014364
Číslo CAS: 1643-16-9