Tlačiť
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Phenylpenta-2,4-dienoic acid
L01004.06 L01004.14
L01004.06EA 105.75 EUR
L01004.06 L01004.14
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1552-94-9 Molecular Formula: C6H5CH=CHCH=CHCHCO2H Formula Weight: 174.20 Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 2042414 MDL No.: MFCD00014018
Vzorec: C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H
Mw: 174.20 g/mol
Teplota tavenia: 163…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014018
Číslo CAS: 1552-94-9
EINECS: 216-298-2