2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00875.03
L00875.06
L00875.03EA
75.81
EUR
L00875.03
L00875.06
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate, tech.
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
CAS No.: 375-02-0
Molecular Formula: CF3CF2CF3CHO.xH2O
Formula Weight: 198.04(anhy)
Refractive Index: 1.3200
Beilstein Reference: 1367365
MDL No.: MFCD00150588
Vzorec:
CF₃CF₂CF₂CHO·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150588 Číslo CAS: 375-02-0 EINECS: 206-783-7 |