Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(3,3-Diethoxyprop-1-yn-1-yl)benzene
L00872.06
L00872.14
L00872.06EA
44.12
EUR
L00872.06
L00872.14
Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal 98%
Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 6142-95-6
Molecular Formula: C6H5C≡CCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 204.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₅CΞCCH(OCH₂CH₃)₂ Teplota varu: 99…100 °C (2 mmHg) Hustota: 0,991 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00009238 Číslo CAS: 6142-95-6 EINECS: 228-143-6 |