Tlačiť
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00827.09 L00827.18
L00827.09EA 113.36 EUR
L00827.09 L00827.18
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 4414-88-4 Molecular Formula: C9H7N3 Formula Weight: 157.18 Odour: Odourless Melting Point: 206-211° Beilstein Reference: 128461 MDL No.: MFCD00005601
Vzorec: C₉H₇N₃
Mw: 157.18 g/mol
Teplota tavenia: 206…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005601
Číslo CAS: 4414-88-4
EINECS: 224-574-9