Tlačiť
Chelidamic acid hydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00782.03 L00782.06
L00782.03EA 42.12 EUR
L00782.03 L00782.06
Chelidamic acid hydrate 95%
Chelidamic acid hydrate
Purity: 95% CAS No.: 138-60-3 Molecular Formula: C7H5NO5.xH2O Formula Weight: 183.12(anhy) Melting Point: ca 260° dec. MDL No.: MFCD00066478
Vzorec: C₇H₅NO₅·xH₂O
Teplota tavenia: ∼ 260 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066478
Číslo CAS: 138-60-3
EINECS: 205-335-8