Chelidamic acid hydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00782.03
L00782.06
L00782.03EA
42.12
EUR
L00782.03
L00782.06
Chelidamic acid hydrate 95%
Chelidamic acid hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 138-60-3
Molecular Formula: C7H5NO5.xH2O
Formula Weight: 183.12(anhy)
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00066478
Vzorec:
C₇H₅NO₅·xH₂O Teplota tavenia: ∼ 260 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066478 Číslo CAS: 138-60-3 EINECS: 205-335-8 |