Tlačiť
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
L00774.03 L00774.06
L00774.03EA 107.9 EUR
L00774.03 L00774.06
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 24985-85-1 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 150-151° Beilstein Reference: 476925 MDL No.: MFCD00015458
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 150…151 °C
Číslo MDL: MFCD00015458
Číslo CAS: 24985-85-1
EINECS: 246-554-9