Tlačiť
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L00623.06 L00623.14
L00623.06EA 50.14 EUR
L00623.06 L00623.14
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Purity: 97% CAS No.: 4335-90-4 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 185-188°/15mm Beilstein Reference: 972849 MDL No.: MFCD00014990
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Teplota varu: 185…188 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,093
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014990
Číslo CAS: 4335-90-4
EINECS: 224-382-5