Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00512.06
L00512.14
L00512.06EA
113.92
EUR
L00512.06
L00512.14
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate 95%
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate
Purity: 95%
CAS No.: 10504-60-6
Molecular Formula: C13H13BF4S
Formula Weight: 288.11
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 4732019
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD00051861
Vzorec:
C₁₃H₁₃BF₄S Teplota tavenia: 63…67 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051861 Číslo CAS: 10504-60-6 EINECS: 234-032-3 ADR: 8,III |