N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
tert-Butyl 1H-imidazole-1-carboxylate, N-Boc-imidazole
L00506.06
L00506.14
L00506.06EA
35.94
EUR
L00506.06
L00506.14
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 49761-82-2
Molecular Formula: C8H12N2O2
Formula Weight: 168.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 44-48°
Beilstein Reference: 607792
MDL No.: MFCD00014497
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O₂ Teplota tavenia: 44…48 °C |
Číslo MDL:
MFCD00014497 Číslo CAS: 49761-82-2 EINECS: 256-475-1 |