Tetraphenylphosphine imide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00496.03
L00496.06
L00496.03EA
66.19
EUR
L00496.03
L00496.06
Tetraphenylphosphine imide 97%
Tetraphenylphosphine imide
Purity: 97%
CAS No.: 2325-27-1
Molecular Formula: C24H20NP
Formula Weight: 353.40
Odour: Odourless
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 753032
MDL No.: MFCD00003044
Vzorec:
C₂₄H₂₀NP Teplota tavenia: 128…132 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003044 Číslo CAS: 2325-27-1 EINECS: 219-039-1 |