Tlačiť
Platina 10% on carbon, dry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 62.58 EUR
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platina 10% on carbon, dry
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529