Phencyclone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L00108.03
L00108.06
L00108.03EA
75.31
EUR
L00108.03
L00108.06
Phencyclone 97%
Phencyclone
Purity: 97%
CAS No.: 5660-91-3
Molecular Formula: C29H18O
Formula Weight: 382.46
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 2061817
MDL No.: MFCD00051451
Vzorec:
C₂₉H₁₈O Mw: 382.46 g/mol Teplota tavenia: 245…249 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051451 Číslo CAS: 5660-91-3 EINECS: 227-112-4 |