1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran, 1,3-Diphenyl-isobenzofuran, DIB
L00101.03
L00101.06
L00101.03EA
45.66
EUR
L00101.03
L00101.06
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
1,3-Diphenylisobenzofuran
Purity: 97%
CAS No.: 5471-63-6
Molecular Formula: C20H14O
Formula Weight: 270.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 131-136°
Beilstein Reference: 199922
MDL No.: MFCD00005931
Vzorec:
C₂₀H₁₄O Mw: 270.33 g/mol Teplota tavenia: 131…136 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00005931 Číslo CAS: 5471-63-6 EINECS: 226-808-5 |