Tlačiť
Zlato 99%, nanoparticles 5 nm reactant-free OD1 (Abs. 515-520 nm)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J67448.AC J67448.AE
J67448.ACEA 162.23 EUR
J67448.AC J67448.AE
Zlato 99%, nanoparticles 5 nm reactant-free OD1 (Abs. 515-520 nm)
Zlato
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526