Tlačiť
Zlato 99%, nanoparticles 50 nm reactant-free OD1 (Abs. 535 nm)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J67432.AE J67432.AC
J67432.AEEA 438.61 EUR
J67432.AE J67432.AC
Zlato 99%, nanoparticles 50 nm reactant-free OD1 (Abs. 535 nm)
Zlato
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526