Kyselina boritá 99,5 Molecular_Biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
J67419.A1
J67419.A7
J67419.36
J67419.A1EA
140.6
EUR
J67419.A1
J67419.A7
J67419.36
Kyselina boritá 99,5 Molecular_Biology
Kyselina boritá
Purity: 99.5% min
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Physical Form: Powder
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec
Beilstein Reference: 1697939
MDL No.: MFCD00011337
Vzorec:
B(OH)₃ Mw: 61.83 Teplota varu: 185 Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.) Hustota: 1.435 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011337 Číslo CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Merck Index: 14,1336 |