Tlačiť
Kyselina boritá 99,5 Molecular_Biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
J67419.A1 J67419.A7 J67419.36
J67419.A1EA 140.6 EUR
J67419.A1 J67419.A7 J67419.36
Kyselina boritá 99,5 Molecular_Biology
Kyselina boritá
Purity: 99.5% min CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Physical Form: Powder Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec Beilstein Reference: 1697939 MDL No.: MFCD00011337
Vzorec: B(OH)₃
Mw: 61.83
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.)
Hustota: 1.435
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM