Tlačiť
Ethidiumbromid 98% for molecular biology
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
J67270.14EA 1007.15 EUR
J67270.14
Ethidiumbromid 98% for molecular biology
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Mw: 394,31 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 261 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,I