Tlačiť
Formamid ≥99.5%, Ultrapure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J67206.AE J67206.AK
J67206.AEEA 85.04 EUR
J67206.AE J67206.AK
Formamid ≥99.5%, Ultrapure
Formamid
Purity: 99.5% min CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO2 Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Liquid Density: 1.134 Refractive Index: 1.4475 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Clear, Colourless Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 MDL No.: MFCD00007941
Vzorec: HCONH₂
Teplota varu: 210 °C
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1,134
Teplota vzplanutia: 150 °C (302 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007941
Číslo CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM