Zlato 99%, nanoparticles 30 nm reactant-free OD1 (Abs. 526 nm)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J67118.AC
J67118.AE
J67118.ACEA
155.42
EUR
J67118.AC
J67118.AE
Zlato 99%, nanoparticles 30 nm reactant-free OD1 (Abs. 526 nm)
Zlato
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 Merck Index: 12,04526 |