Zlato sodium citrate_0.1mg/ml+stab_supplied Stabilised, nanoparticles 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J67095.AC
J67095.AE
J67095.ACEA
136.19
EUR
J67095.AC
J67095.AE
Zlato sodium citrate_0.1mg/ml+stab_supplied Stabilised, nanoparticles 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Zlato
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red to pink
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 Merck Index: 12,04526 |