Tlačiť
Zlato sodium citrate_0.1mg/ml+stab_supplied Stabilised, nanoparticles 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J67095.AC J67095.AE
J67095.ACEA 136.19 EUR
J67095.AC J67095.AE
Zlato sodium citrate_0.1mg/ml+stab_supplied Stabilised, nanoparticles 100 nm OD1 (Abs. 572 nm)
Zlato
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526