Tlačiť
Bicine 99+% for electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
J67087.14 J67087.22
J67087.14EA 118.17 EUR
J67087.14 J67087.22
Bicine 99+% for electrophoresis
Bicine
Purity: 99+% CAS No.: 150-25-4 Molecular Formula: C6H13NO4 Formula Weight: 163.17 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 1769362 MDL No.: MFCD00004295
Vzorec: C₆H₁₃NO₄
Mw: 163.17
Teplota tavenia: ∼ 191 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004295
Číslo CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Merck Index: 14,1201