Tlačiť
Ampicillin 100 mg/ml vodný roztok ready-to-use
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter.
J66972.AB J66972.AC
J66972.ABEA 157.24 EUR
J66972.AB J66972.AC
Ampicillin 100 mg/ml vodný roztok ready-to-use
Ampicillin
Pale yellow liquid
  • Light sensitive
Vzorec: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005175
Číslo CAS: 69-53-4
EINECS: 200-708-1