oxolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J66637.06
J66637.14
J66637.06EA
135.98
EUR
J66637.06
J66637.14
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 14698-29-4
Molecular Formula: C13H11NO5
Formula Weight: 261.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: Targets gram negative bacteria
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO₅ Teplota varu: 473 °C Teplota tavenia: 314…316 °C (rozkl.) Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00056775 Číslo CAS: 14698-29-4 EINECS: 238-750-8 Merck Index: 14,6965 |