Tlačiť
Apramycin sulphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J66616.03 J66616.09
J66616.03EA 86.24 EUR
J66616.03 J66616.09
Apramycin sulphate
Apramycin sulphate
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
  • Pale yellow powder
Soluble in water at 25mg/ml
Vzorec: C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄
Teplota varu: 823 °C
Teplota tavenia: 168 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06200257
Číslo CAS: 65710-07-8
EINECS: 265-890-7