Tlačiť
Sulphadoxin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: sulphadoxine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide
J66268.06 J66268.14 J66268.22
J66268.06EA 64.18 EUR
J66268.06 J66268.14 J66268.22
Sulphadoxin 98%
Sulfadoxin
Purity: 98% CAS No.: 2447-57-6 Molecular Formula: C12H14N4O4S Formula Weight: 310.33 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml Beilstein Reference: 625453 MDL No.: MFCD00792890
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄O₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792890
Číslo CAS: 2447-57-6
EINECS: 219-504-9
Merck Index: 14,8906