Tlačiť
Ribostamycin sulphate 630 µg/mg
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J66155.MD J66155.03
J66155.MDEA 293.22 EUR
J66155.MD J66155.03
Ribostamycin sulphate 630 µg/mg
Ribostamycin sulphate
A broad spectrum antibiotic targeting both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
  • White to pale yellow powder
Soluble in water.
Pozor: Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Vzorec: C₁₇H₃₄N₄O₁₀·H₂SO₄
Teplota tavenia: 175…180 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00057496
Číslo CAS: 53797-35-6
EINECS: 258-783-1
Merck Index: 14,8206