Tlačiť
Tobramycin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J66040.03 J66040.06
J66040.03EA 119.13 EUR
J66040.03 J66040.06
Tobramycin
Tobramycin
Tobramycin primarily targets gram negative bacteria.
  • White to Off-White powder
Soluble in water
Vzorec: C₁₈H₃₇N₅O₉
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077885
Číslo CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5
Merck Index: 14,9490