Tobramycin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J66040.03
J66040.06
J66040.03EA
119.13
EUR
J66040.03
J66040.06
Tobramycin
Tobramycin
Tobramycin primarily targets gram negative bacteria.
- White to Off-White powder
Soluble in water
Vzorec:
C₁₈H₃₇N₅O₉ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00077885 Číslo CAS: 32986-56-4 EINECS: 251-322-5 Merck Index: 14,9490 |