Tlačiť
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63682.K2 J63682.K3
J63682.K2EA 162.45 EUR
J63682.K2 J63682.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198