Tlačiť
Citrate-buffered saline (20X)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63666.K2 J63666.K3
J63666.K2EA 44.93 EUR
J63666.K2 J63666.K3
Citrate-buffered saline (20X)
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry hybridizační
Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
300 mM sodium citrate, 3M sodium chloride, pH 7.0