Sodium-4-aminobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Aminobenzoic Acid Sodium Salt, Sodium 4-aminobenzoate
J63428.14
J63428.22
J63428.14EA
68.99
EUR
J63428.14
J63428.22
Sodium-4-aminobenzoate 98%
Sodium-4-aminobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 555-06-6
Molecular Formula: C7H6NNaO2
Formula Weight: 159.12
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point:
Applications: Pharmaceutical intermediate
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064395 Číslo CAS: 555-06-6 EINECS: 209-080-3 |