Tlačiť
Sodium-4-aminobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminobenzoic Acid Sodium Salt, Sodium 4-aminobenzoate
J63428.14 J63428.22
J63428.14EA 68.99 EUR
J63428.14 J63428.22
Sodium-4-aminobenzoate 98%
Sodium-4-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 555-06-6 Molecular Formula: C7H6NNaO2 Formula Weight: 159.12 Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00064395
Applications: Pharmaceutical intermediate
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064395
Číslo CAS: 555-06-6
EINECS: 209-080-3