Tlačiť
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63349.AK J63349.AP
J63349.AKEA 89.73 EUR
J63349.AK J63349.AP
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527