Tlačiť
Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63314.AP J63314.K2 J63314.K3
J63314.APEA 90.65 EUR
J63314.AP J63314.K2 J63314.K3
Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry promývací
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid