Tlačiť
PIPES-buffered saline (5X), pH 6,5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63152.AK J63152.AP
J63152.AKEA 73 EUR
J63152.AK J63152.AP
PIPES-buffered saline (5X), pH 6,5
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 5625-37-6
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00006159